3-Fluoro-2-methylpyridine 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC48307-10G PC48307-25G PC48307-5G
APOSPC48307-10GEA 473 EUR
APOSPC48307-10G APOSPC48307-25G APOSPC48307-5G
3-Fluoro-2-methylpyridine 96%
3-Fluoro-2-methylpyridine
Formula: C₆H₆FN
MW: 111.119 g/mol
Pto. Ebullición: 114 °C
Densidad: 1.077 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 23 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08705710
Núm. CAS: 15931-15-4
UN: 1993
ADR: 3 III