5-Cloro-2-fluoro-4-iodopiridina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC48308-25G
APOSPC48308-25GEA 206 EUR
APOSPC48308-25G
5-Cloro-2-fluoro-4-iodopiridina 97%
5-Cloro-2-fluoro-4-iodopiridina
Formula: C₅H₂ClFIN
MW: 257,43 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04112566
Núm. CAS: 659731-48-3