2-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC48309-1G
PC48309-25G
PC48309-5G
APOSPC48309-1GEA
21.9
EUR
APOSPC48309-1G
APOSPC48309-25G
APOSPC48309-5G
2-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2-Iodo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula:
C₈H₄F₃IO₂ MW: 316,0200 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11849931 Núm. CAS: 702641-04-1 |