Ácido 2-cloro-4-(trifluorometil)benzoico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC48310-25G
PC48310-100G
PC48310-5G
APOSPC48310-25GEA
89.9
EUR
APOSPC48310-25G
APOSPC48310-100G
APOSPC48310-5G
Ácido 2-cloro-4-(trifluorometil)benzoico 97%
Ácido 2-cloro-4-(trifluorometil)benzoico
Formula:
C₈H₄ClF₃O₂ Pto. de fusión: 114…117 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06208178 Núm. CAS: 23228-45-7 |