3-Amino-2-bromo-5-fluoropiridina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-5-fluoropyridin-3-amine, 2-Bromo-5-fluoro-3-pyridylamine
PC48312-5G
APOSPC48312-5GEA 69.6 EUR
APOSPC48312-5G
3-Amino-2-bromo-5-fluoropiridina 98%
3-Amino-2-bromo-5-fluoropyridine
Formula: C₅H₄BrFN₂
Pto. de fusión: 97…101 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05662413
Núm. CAS: 884495-03-8