Methyl-5-fluoro-2-iodobenzoate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Methyl 5-fluoro-2-iodobenzoate
PC48322-1G
PC48322-5G
PC48322-10G
APOSPC48322-1GEA
21.9
EUR
APOSPC48322-1G
APOSPC48322-5G
APOSPC48322-10G
Methyl-5-fluoro-2-iodobenzoate 97%
Methyl-5-fluoro-2-iodobenzoate
Formula:
C₈H₆FIO₂ MW: 280,0349 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD12965043 Núm. CAS: 1202897-48-0 |