(5-Fluoro-2-iodophenyl)methanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC48326-1G PC48326-250MG PC48326-5G
APOSPC48326-1GEA 74.1 EUR
APOSPC48326-1G APOSPC48326-250MG APOSPC48326-5G
(5-Fluoro-2-iodophenyl)methanol 97%
(5-Fluoro-2-iodophenyl)methanol
Formula: C₇H₆FIO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12031763
Núm. CAS: 877264-43-2