(1-Bromo-2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC48327-5G PC48327-1G
APOSPC48327-5GEA 575 EUR
APOSPC48327-5G APOSPC48327-1G
(1-Bromo-2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%
(1-Bromo-2,2,2-trifluoroethyl)benzene
Formula: C₈H₆BrF₃
Pto. Ebullición: 49 °C/5mmHg
Densidad: 1,555 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 73 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12789673
Núm. CAS: 434-42-4