5-Fluoro-2-methoxy-4-pyrimidinone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC48339-100G PC48339-25G PC48339-5G
APOSPC48339-100GEA 58 EUR
APOSPC48339-100G APOSPC48339-25G APOSPC48339-5G
5-Fluoro-2-methoxy-4-pyrimidinone
5-Fluoro-2-methoxy-4-pyrimidinone
Formula: C₅H₅FN₂O₂
Pto. de fusión: 200 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03265437
Núm. CAS: 1480-96-2