5-Methoxy-2-fluorobenzylcyanide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC48340-1G PC48340-5G PC48340-250MG
APOSPC48340-1GEA 94.5 EUR
APOSPC48340-1G APOSPC48340-5G APOSPC48340-250MG
5-Methoxy-2-fluorobenzylcyanide 97%
5-Methoxy-2-fluorobenzylcyanide
Formula: C9H8FNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 672931-28-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III