2-(Difluoromethyl)benzoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC48345-1G PC48345-250MG PC48345-5G
APOSPC48345-1GEA 43.5 EUR
APOSPC48345-1G APOSPC48345-250MG APOSPC48345-5G
2-(Difluoromethyl)benzoic acid 97%
2-(Difluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₆F₂O₂
Pto. de fusión: 128…130 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16140191
Núm. CAS: 799814-32-7