2,3-Dibromo-5-fluorobenzotrifluoride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC48350-10G PC48350-1G PC48350-5G
APOSPC48350-10GEA 389 EUR
APOSPC48350-10G APOSPC48350-1G APOSPC48350-5G
2,3-Dibromo-5-fluorobenzotrifluoride 97%
2,3-Dibromo-5-fluorobenzotrifluoride
Formula: C₇H₂Br₂F₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09800679
Núm. CAS: 1027511-90-5