2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC48351-1G
PC48351-25G
PC48351-5G
APOSPC48351-1GEA
48
EUR
APOSPC48351-1G
APOSPC48351-25G
APOSPC48351-5G
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula:
C₉H₇F₃O₃ MW: 220,15 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09832311 Núm. CAS: 937068-58-1 |