3'-Fluoro-2'-methoxyacetophenone 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1-(3-Fluoro-2-methoxyphenyl)ethanone
PC48354-1G
PC48354-250MG
PC48354-5G
APOSPC48354-1GEA
69.6
EUR
APOSPC48354-1G
APOSPC48354-250MG
APOSPC48354-5G
3'-Fluoro-2'-methoxyacetophenone 97%
3'-Fluoro-2'-methoxyacetophenone
Formula:
C₉H₉FO₂ MW: 168.17 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD12545933 Núm. CAS: 295779-86-1 |