2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC48356-1G PC48356-5G PC48356-25G PC48356-100G
APOSPC48356-1GEA 63.8 EUR
APOSPC48356-1G APOSPC48356-5G APOSPC48356-25G APOSPC48356-100G
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₉H₆F₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832310
Núm. CAS: 1017778-62-9
UN: 3276
ADR: 6.1,III