2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyrazine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC48361-10G PC48361-1G PC48361-5G
APOSPC48361-10GEA 1070 EUR
APOSPC48361-10G APOSPC48361-1G APOSPC48361-5G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyrazine
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyrazine
Formula: C₅H₂ClF₃N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13189477
Núm. CAS: 61655-69-4
UN: 3267
ADR: 8,III