2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrazine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC48362-1G PC48362-5G
APOSPC48362-1GEA 95.7 EUR
APOSPC48362-1G APOSPC48362-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrazine 97%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrazine
Formula: C₅H₂ClF₃N₂
Pto. Ebullición: 85 °C/112mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13189478
Núm. CAS: 799557-87-2
UN: 3267
ADR: 8,III