2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC48364-100G PC48364-25G
APOSPC48364-100GEA 323 EUR
APOSPC48364-100G APOSPC48364-25G
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₄BrF₃O₂
MW: 269,0154 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06208253
Núm. CAS: 1483-56-3