1-(Bromomethyl)-2,3,5,6-tetrafluoro-4-methylbenzene
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Methyl-2,3,5,6-tetrafluorobenzyl bromide
PC4837-1G PC4837-25G PC4837-5G
APOSPC4837-1GEA 183 EUR
APOSPC4837-1G APOSPC4837-25G APOSPC4837-5G
1-(Bromomethyl)-2,3,5,6-tetrafluoro-4-methylbenzene
1-(Bromomethyl)-2,3,5,6-tetrafluoro-4-methylbenzene
Formula: C₈H₅BrF₄
MW: 257,03 g/mol
Pto. Ebullición: 49 °C/0,4mmHg
Pto. de fusión: 38…43 °C
Pto. de inflamación: 92,8 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03001155
Núm. CAS: 92814-00-1
UN: 3261
ADR: 8,II