α-α-α-2,3,4,5-Heptafluorotolueno 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1,2,3,4-Tetrafluoro-5-(trifluoromethyl)benzene, 2,3,4,5-Tetrafluorobenzotrifluoride, alpha,alpha,alpha,2,3,4,5-Heptafluorotoluene
PC4838-25G PC4838-5G
APOSPC4838-25GEA 255 EUR
APOSPC4838-25G APOSPC4838-5G
α-α-α-2,3,4,5-Heptafluorotolueno 99%
α-α-α-2,3,4,5-Heptafluorotolueno
Formula: C₇HF₇
MW: 218,07 g/mol
Pto. Ebullición: 100…106 °C
Pto. de inflamación: 22 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01862013
Núm. CAS: 654-53-5
UN: 1993
ADR: 3,II