α-α-α-Trifluoro-m-cresol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-(Trifluoromethyl)phenol, 3-Hydroxybenzotrifluoride
PC4840-25G PC4840-100G PC4840-500G
APOSPC4840-25GEA 21.9 EUR
APOSPC4840-25G APOSPC4840-100G APOSPC4840-500G
α-α-α-Trifluoro-m-cresol 98%
α-α-α-Trifluoro-m-cresol
Formula: C₇H₅F₃O
Pto. Ebullición: 178 °C
Pto. de fusión: –2 °C
Densidad: 1,333 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 73 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002299
Núm. CAS: 98-17-9
EINECS: 202-645-5
UN: 2927
ADR: 6.1+8,II