5-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC48401-1G
PC48401-250MG
PC48401-500MG
APOSPC48401-1GEA
478
EUR
APOSPC48401-1G
APOSPC48401-250MG
APOSPC48401-500MG
5-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
5-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
Formula:
C₁₂H₈F₃NO₃ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07379226 Núm. CAS: 355020-55-2 |