3'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(3-Bromophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
PC48406-1G PC48406-25G PC48406-5G
APOSPC48406-1GEA 30.6 EUR
APOSPC48406-1G APOSPC48406-25G APOSPC48406-5G
3'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone 97%
3'-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formula: C₈H₄BrF₃O
MW: 253,0160 g/mol
Pto. Ebullición: 78 °C/15mmHg
Densidad: 1,637 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00511232
Núm. CAS: 655-26-5