4-Bromo-2-chloro-1-(trifluoromethoxy)benzene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC48424-10G PC48424-1G PC48424-5G
APOSPC48424-10GEA 39.3 EUR
APOSPC48424-10G APOSPC48424-1G APOSPC48424-5G
4-Bromo-2-chloro-1-(trifluoromethoxy)benzene 97%
4-Bromo-2-chloro-1-(trifluoromethoxy)benzene
Formula: C₇H₃BrClF₃O
MW: 275,4503 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10699114
Núm. CAS: 158579-80-7