Cloruro de 4-fluorobenzoilo, grado técnico
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: p-Fluorobenzoyl chloride
PC48430-100G
APOSPC48430-100GEA 21.9 EUR
APOSPC48430-100G
Cloruro de 4-fluorobenzoilo, grado técnico
Cloruro de 4-fluorobenzoilo
Formula: C₇H₄ClFO
MW: 158,56 g/mol
Pto. Ebullición: 82 °C/20mmHg
Pto. de fusión: 44540 °C
Densidad: 1,326 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 82 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000684
Núm. CAS: 403-43-0
EINECS: 206-961-4
UN: 3265
ADR: 8,II