2-(Difluoromethyl)benzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC48438-1G PC48438-250MG PC48438-5G
APOSPC48438-1GEA 190 EUR
APOSPC48438-1G APOSPC48438-250MG APOSPC48438-5G
2-(Difluoromethyl)benzaldehyde 95%
2-(Difluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₆F₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16875639
Núm. CAS: 1018678-50-6