4-Bromo-2-nitro-6-(trifluoromethyl)aniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Amino-5-bromo-3-nitrobenzotrifluoride
PC48440-1G PC48440-5G
APOSPC48440-1GEA 52.2 EUR
APOSPC48440-1G APOSPC48440-5G
4-Bromo-2-nitro-6-(trifluoromethyl)aniline
4-Bromo-2-nitro-6-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₇H₄BrF₃N₂O₂
Pto. de fusión: 80…82 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09835318
Núm. CAS: 157026-18-1