Perfluoroheptano (mezcla de isómeros) 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Hexadecafluoroheptano
PC48475-100G
PC48475-25G
PC48475-5G
APOSPC48475-100GEA
235
EUR
APOSPC48475-100G
APOSPC48475-25G
APOSPC48475-5G
Perfluoroheptano (mezcla de isómeros) 98%
Perfluoroheptano (mezcla de isómeros)
Formula:
C₇F₁₆ MW: 388.05 g/mol Pto. Ebullición: 80…82 °C Densidad: 1.72 g/cm³ (25 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00040339 Núm. CAS: 335-57-9 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...