2-Fluoro-3-methylanisole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC48482-1G PC48482-500MG PC48482-5G
APOSPC48482-1GEA 58 EUR
APOSPC48482-1G APOSPC48482-500MG APOSPC48482-5G
2-Fluoro-3-methylanisole 98%
2-Fluoro-3-methylanisole
Formula: C₈H₉FO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09878418
Núm. CAS: 951885-64-6