2-Bromo-1-iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)iodobenzene
PC48517-25G PC48517-5G
APOSPC48517-25GEA 27.7 EUR
APOSPC48517-25G APOSPC48517-5G
2-Bromo-1-iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene
2-Bromo-1-iodo-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formula: C₇H₃BrF₃IO
MW: 366,9018 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07369009
Núm. CAS: 883546-30-3