3-Bromo-4-iodobenzotrifluoride
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Bromo-1-iodo-4-(trifluoromethyl)benzene
PC48522-1G
PC48522-25G
PC48522-5G
APOSPC48522-1GEA
21.9
EUR
APOSPC48522-1G
APOSPC48522-25G
APOSPC48522-5G
3-Bromo-4-iodobenzotrifluoride
3-Bromo-4-iodobenzotrifluoride
Formula:
C₇H₃BrF₃I MW: 350,9024 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD08543938 Núm. CAS: 481075-58-5 |