3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC48524-1G PC48524-25G PC48524-5G
APOSPC48524-1GEA 21.9 EUR
APOSPC48524-1G APOSPC48524-25G APOSPC48524-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₄BrF₃O₂
MW: 269,0200 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13185386
Núm. CAS: 581813-17-4