Ácido 3-cloro-2,4,5-trifluorobenzoico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,4,5-Trifluoro-3-chlorobenzoic acid
PC4854-25G PC4854-5G
APOSPC4854-25GEA 109 EUR
APOSPC4854-25G APOSPC4854-5G
Ácido 3-cloro-2,4,5-trifluorobenzoico
Ácido 3-cloro-2,4,5-trifluorobenzoico
Formula: C₇H₂ClF₃O₂
Pto. de fusión: 112…116 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00153101
Núm. CAS: 101513-77-3