2-(Methylsulphanyl)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-(Methylthio)-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-4-ol, 4-Hydroxy-2-(methylthio)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine, 2-(Methylthio)-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-4(1H)-one
PC4857-1G
PC4857-5G
PC4857-25G
APOSPC4857-1GEA
21.9
EUR
APOSPC4857-1G
APOSPC4857-5G
APOSPC4857-25G
2-(Methylsulphanyl)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol 97%
2-(Methylsulphanyl)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol
Formula:
C₆H₅F₃N₂OS Pto. de fusión: 176…180 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00153191 Núm. CAS: 16097-62-4 |