4-Bromo-2-fluoro-N-methylbenzamide
Proveedor: Apollo Scientific
PC48582-1G PC48582-250MG
APOSPC48582-1GEA 311 EUR
APOSPC48582-1G APOSPC48582-250MG
4-Bromo-2-fluoro-N-methylbenzamide
4-Bromo-2-fluoro-N-methylbenzamide
Formula: C₈H₇BrFNO
MW: 232,0497 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09878362
Núm. CAS: 749927-69-3