6-Methyl-2-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4858E-1G PC4858E-5G
APOSPC4858E-1GEA 29.2 EUR
APOSPC4858E-1G APOSPC4858E-5G
6-Methyl-2-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol 97%
6-Methyl-2-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
Formula: C₁₁H₈F₃NO
Pto. de fusión: 252…253 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00153192
Núm. CAS: 1701-20-8