4-Hydroxy-8-methyl-2-(trifluoromethyl)quinoline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4858J-1G PC4858J-10G PC4858J-5G
APOSPC4858J-1GEA 58 EUR
APOSPC4858J-1G APOSPC4858J-10G APOSPC4858J-5G
4-Hydroxy-8-methyl-2-(trifluoromethyl)quinoline
4-Hydroxy-8-methyl-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formula: C₁₁H₈F₃NO
Pto. de fusión: 125…131 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00276592
Núm. CAS: 1701-19-5