2-Nitro-4-(trifluorometil)fenol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4859-25G PC4859-5G PC4859-100G
APOSPC4859-25GEA 42.2 EUR
APOSPC4859-25G APOSPC4859-5G APOSPC4859-100G
2-Nitro-4-(trifluorometil)fenol 97%
2-Nitro-4-(trifluorometil)fenol
Formula: C₇H₄F₃NO₃
Pto. Ebullición: 92…94 °C/12mmHg
Densidad: 1,473 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 95 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009791
Núm. CAS: 400-99-7
EINECS: 206-927-9