4-Nitro-3-(trifluorometil)fenol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: α,α,α-Trifluoro-4-nitro-m-cresol
PC4860-1G PC4860-25G PC4860-5G
APOSPC4860-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4860-1G APOSPC4860-25G APOSPC4860-5G
4-Nitro-3-(trifluorometil)fenol 97%
4-Nitro-3-(trifluorometil)fenol
Formula: C₇H₄F₃NO₃
MW: 207,11 g/mol
Pto. Ebullición: 135…138 °C/0,01mmHg
Pto. de fusión: 72…80 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014714
Núm. CAS: 88-30-2
EINECS: 201-818-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III