2-Hydroxy-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Nitro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2(1H)-one
PC4861-1G PC4861-5G
APOSPC4861-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4861-1G APOSPC4861-5G
2-Hydroxy-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridine 98%
2-Hydroxy-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₃F₃N₂O₃
MW: 208,096 g/mol
Pto. de fusión: 189…190 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00153193
Núm. CAS: 33252-64-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III