3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid pinacol ester, 2-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PC48619-5G
APOSPC48619-5GEA 68.3 EUR
APOSPC48619-5G
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₃H₁₅BClF₃O₂
MW: 306,52 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11856039
Núm. CAS: 942069-65-0