5-Nitro-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Hydroxy-5-nitro-3-(trifluoromethyl)pyridine
PC4862-1G PC4862-250MG
APOSPC4862-1GEA 36.4 EUR
APOSPC4862-1G APOSPC4862-250MG
5-Nitro-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol 98%
5-Nitro-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
Formula: C6H3F3N2O3
MW: 208,0948 g/mol
Pto. de fusión: 158 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00276983
Núm. CAS: 99368-66-8