4-Chloro-2-fluoro-5-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 2-chloro-4-fluoro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate
PC48622-1G PC48622-250MG
APOSPC48622-1GEA 654 EUR
APOSPC48622-1G APOSPC48622-250MG
4-Chloro-2-fluoro-5-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
4-Chloro-2-fluoro-5-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₄H₁₇BClFO₄
MW: 314,5500 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD12026085
Núm. CAS: 1073339-13-5