2,5-Difluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2,5-Difluorophenylboronic acid pinacol ester, 2-(2,5-Difluorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PC48624-1G
APOSPC48624-1GEA 119 EUR
APOSPC48624-1G
2,5-Difluorobenzeneboronic acid pinacol ester
2,5-Difluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₂H₁₅BF₂O₂
MW: 240,057 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12405346
Núm. CAS: 408492-25-1