7-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)coumarin 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-(Trifluoromethyl)umbelliferone, TFMU
PC4866-1G PC4866-5G
APOSPC4866-1GEA 23.2 EUR
APOSPC4866-1G APOSPC4866-5G
7-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)coumarin 97%
7-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)coumarin
Formula: C₁₀H₅F₃O₃
MW: 230,14 g/mol
Pto. de fusión: 178…188 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00037578
Núm. CAS: 575-03-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III