Ácido 2-cloro-5-(trifluorometil)benzoico, grado técnico
Proveedor: Apollo Scientific
PC48678-25G PC48678-5G
APOSPC48678-25GEA 29 EUR
APOSPC48678-25G APOSPC48678-5G
Ácido 2-cloro-5-(trifluorometil)benzoico, grado técnico
Ácido 2-cloro-5-(trifluorometil)benzoico
Formula: C₈H₄ClF₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061094
Núm. CAS: 657-06-7