2-Hidroxi-3-(trifluorometil)piridina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4868W-100G PC4868W-10G PC4868W-25G
APOSPC4868W-100GEA 77 EUR
APOSPC4868W-100G APOSPC4868W-10G APOSPC4868W-25G
2-Hidroxi-3-(trifluorometil)piridina 97%
2-Hidroxi-3-(trifluorometil)piridina
Formula: C₆H₄F₃NO
Pto. de fusión: 150…155 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00153194
Núm. CAS: 22245-83-6