2-Hidroxi-5-(trifluorometil)piridina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4869-100G PC4869-25G PC4869-5G
APOSPC4869-100GEA 36.4 EUR
APOSPC4869-100G APOSPC4869-25G APOSPC4869-5G
2-Hidroxi-5-(trifluorometil)piridina 97%
2-Hidroxi-5-(trifluorometil)piridina
Formula: C₆H₄F₃NO
Pto. de fusión: 145…149 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042315
Núm. CAS: 33252-63-0