4-Hydroxy-8-(trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4869H-1G PC4869H-5G
APOSPC4869H-1GEA 40.6 EUR
APOSPC4869H-1G APOSPC4869H-5G
4-Hydroxy-8-(trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylic acid 97%
4-Hydroxy-8-(trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₆F₃NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00047603
Núm. CAS: 23779-95-5