Fluoruro de indio (III), anhidro 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4870-100G PC4870-25G
APOSPC4870-100GEA 919 EUR
APOSPC4870-100G APOSPC4870-25G
Fluoruro de indio (III), anhidro 99%
Fluoruro de indio (III)
Formula: F₃In
MW: 171.82 g/mol
Pto. de fusión: 1170 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016149
Núm. CAS: 7783-52-0
Índice Merck: 12,04990